Cintas con doble recubrimiento, GPT-020F
Proveedor: 3M
GPT-020F-100MM GPT-020F-12MM GPT-020F-19MM GPT-020F-25MM GPT-020F-50MM
MMMAGPT-020F-100MMEA 608 EUR
MMMAGPT-020F-100MM MMMAGPT-020F-12MM MMMAGPT-020F-19MM MMMAGPT-020F-25MM MMMAGPT-020F-50MM
Cintas con doble recubrimiento, GPT-020F
Cintas
Diseñada para brindar versatilidad, la cinta GPT-020F de doble capa de 3M ™ es un adhesivo acrílico transparente sin solvente modificado de 200 µm de espesor con un forro fílmico de PP impreso en blanco. Esta cinta combina un alto nivel de rendimiento de pelado y cizallamiento, lo que permite una alta adhesión a una amplia variedad de sustratos, tanto a sustratos de alta y baja energía de surafce.
  • Brindando versatilidad con un propósito
  • Alta resistencia al pegamento inicial y a la humedad
  • Fácil manejo y conversión debido a la entrega del revestimiento fílmico
  • Resistencia a altas temperaturas, proporcionando un rendimiento de unión completo, hasta 90 °C
  • Montaje autoadhesivo de molduras de muebles, perfiles de sellado y conductos de cables
  • Longitud: 50 m
La cinta GPT-020F de doble capa de 3M ™ ofrece una alta resistencia inicial a la adherencia y a la humedad, lo que proporciona un fácil manejo y conversión debido a la entrega del revestimiento fílmico.
La aplicación incluye la unión y el montaje de exhibidores de ventas y vallas publicitarias; fijación de adornos y emblemas decorativos.
Almacenar a 16 a 25 ° C y 40 a 65% de humedad relativa en su caja original.