Cintas para conductos conformables de uso general, 2903, Scotch®
Proveedor: 3M
2903-BL 2903-SV
MMMA2903-BLEA 358 EUR
MMMA2903-BL MMMA2903-SV
Cintas para conductos conformables de uso general, 2903, Scotch®
Cintas
La cinta adhesiva de uso general Scotch® 2903 es una película versátil de polietileno sobre tela de lona con acabado de caucho sintético.
  • Buena adherencia inicial a una amplia variedad de superficies.
  • Altamente conformable
  • Alta resistencia a la tracción, ideal para agrupar
  • Se rasga fácilmente a mano en ambas direcciones
  • Envuelto individualmente para una fácil identificación y para mantener el rollo limpio hasta que esté listo para usar
  • Longitud: 50 m
La cinta de conducto conformable de uso general es ideal para mantenimiento general, agrupamiento, envoltura, fijación, sellado y protección.
Almacenar a 16 a 25 ° C y 40 a 65% de humedad relativa en su caja original.