Cintas de enmascaramiento industriales, 401E
Proveedor: 3M
4017250 401E-18MM 401E-24MM 401E-36MM 401E-48MM
MMMA4017250EA 308 EUR
MMMA4017250 MMMA401E-18MM MMMA401E-24MM MMMA401E-36MM MMMA401E-48MM
Cintas de enmascaramiento industriales, 401E
Cintas
La cinta de enmascarar 401E es una cinta de papel crepé suave con adhesivo de goma. Ofrece alta resistencia a la tracción, con un espesor de 0,170 mm.
  • Ideal para procesos de horneado de pintura
  • Puede exponerse a temperaturas de hasta 140 °C
  • No se rompe
  • Resistente a disolventes, humedad y altas temperaturas
  • Diseñado para uso en interiores
  • Resistencia a la tracción: 100 [Newton/25 mm]
  • Material posterior de papel crepé
Apto para todos los sistemas de secado en horno, infrarrojos o lámparas de calor.