Cintas adhesivas de transferencia, ATG 924, Scotch®
Proveedor: 3M
924EU-12MM 924EU-19MM
MMMA924EU-12MMEA 993 EUR
MMMA924EU-12MM MMMA924EU-19MM
Cintas adhesivas de transferencia, ATG 924, Scotch®
Cintas
Aplique la cinta de transferencia adhesiva Scotch® ATG 924 en diversas combinaciones de sustratos o materiales. Esta cinta de transferencia es un adhesivo acrílico sensible a la presión enrollado al revés sobre un soporte de papel kraft densificado. Utilícela con aplicadores de adhesivo Scotch® ATG.
  • Proporciona una unión limpia y permanente a materiales livianos
  • Obtiene una alta adhesión, buena resistencia a los solventes y excelente resistencia a los rayos ultravioleta (UV)
  • Se adhiere al contacto y funciona en una variedad de combinaciones de sustratos o materiales
  • No deja suciedad, residuos ni olor
  • Longitud: 33 m
  • Material de respaldo de cinta de transferencia
Esta cinta de película de transferencia es una excelente cinta adhesiva de uso general, que ofrece una alta adhesión, buena resistencia a los solventes y excelente resistencia a los rayos ultravioleta. Se adhiere al contacto cuando se entrega a través del sistema ATG. Se administra una aplicación controlada del adhesivo mientras el revestimiento se rebobina en el aplicador ATG. El sistema de cinta ATG es un reemplazo rentable para remaches, grapas, tornillos, pernos o adhesivos líquidos, y es más seguro que los adhesivos termofusibles. Es versátil, conveniente, rápido y fácil de usar.