Cintas de sellado de cajas 3739, Scotch®
Proveedor: 3M
3739B756 3739B 3739C
817-0444EA 223 EUR
817-0444 817-0443 817-0446
Cintas de sellado de cajas 3739, Scotch®
Cintas
Estas cintas cuentan con una película de polipropileno de alta resistencia y adhesivo de resina sintética de caucho fundido en caliente.
  • Resellado y embalaje de grandes cantidades de mercancías valiosas
  • Alta adherencia inicial y al corte sobre tableros de fibra
  • Se utiliza para el cierre de una sola tira de cajas de tableros de fibra
  • Funciona bien a todas las temperaturas que suelen encontrarse con los productos envasados ​​en entornos de envío y almacenamiento
  • La cinta resiste la rotura cuando se somete a un manejo brusco y absorbe los impactos
  • Resistencia a la tracción: 135 [Newton/25 mm]
  • Material posterior BOPP
Se utiliza principalmente para el cierre de una sola tira de cajas de cartón, para volver a sellar y empacar productos pesados ​​o valiosos. Esta cinta funciona bien en todas las temperaturas que suelen encontrar los productos envasados ​​en entornos de envío y almacenamiento.