(±)-Epiclorohidrina, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, Epiclorohidrina, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
87074.290EA 93.9 EUR
87074.290 87074.460
(±)-Epiclorohidrina, GPR RECTAPUR®
(±)-Epiclorohidrina
Formula: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Pto. Ebullición: 117.9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57.2 °C
Densidad: 0.9985 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005132
Núm. CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 (3) II
Índice Merck: 13,03642
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test