Sodium 3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonate, 1H NMR Standard for D₂O Solvent
Proveedor: TCI
T1638-1G T1638-5G
TCIAT1638-1GEA 188 EUR
TCIAT1638-1G TCIAT1638-5G
Sodium 3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonate, 1H NMR Standard for D₂O Solvent
Normativas Estándares orgánicos
Suitable for NMR-analysis.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711245c554f52bbe44877e5707f61b8beb6f3b36&vid=c6955512aec58cedd6988a856dfcdacece3f89df&prid=web&clid=SAPDAM