Guantes industriales, airLite A ESD fínico
Proveedor: UVEX
6003806 6003807 6003808 6003809 6003810 6003811 6003812
UVEX6003806EA 56.3 EUR
UVEX6003806 UVEX6003807 UVEX6003808 UVEX6003809 UVEX6003810 UVEX6003811 UVEX6003812
Guantes industriales, airLite A ESD fínico
Guantes
El guante de seguridad más ligero de su gama con función ESD según la norma DIN 16350.
  • Una excelente combinación de alta destreza, sensibilidad al tacto, diseño ligero y transpirabilidad
  • Recubrimiento de espuma de aqua-polímero airLite en la palma y las puntas de los dedos
  • Material exterior de poliamida, elastano y carbono
  • Uso en casi todas las pantallas, tabletas y teléfonos móviles
  • Excelente agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
El nuevo revestimiento de espuma Aqua-Polymer airLite, junto con un forro muy fino (calibre 18), proporciona muyMore Product Information