Éter dietílico estabilizado, EMPARTA® ACS para análisis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxibisetano2,2'-OxidietanoDietil éter
Estabilización: estabilizado con etanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07062.4000EA 231 EUR
1.07062.4000
Éter dietílico estabilizado, EMPARTA® ACS para análisis
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg