Sodio cloruro, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43832.0100 5.43832.0250
5.43832.0100EA 217 EUR
5.43832.0100 5.43832.0250
Sodio cloruro, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1461 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599