, anhidro, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potasio fosfato disódico
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43839.0100 5.43839.0250
5.43839.0100EA 138 EUR
5.43839.0100 5.43839.0250
, anhidro, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Pto. de fusión: 340 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Índice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM