Ácido acético ≥100%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43808.0100 5.43808.0250
5.43808.0100EA 59.5 EUR
5.43808.0100 5.43808.0250
Ácido acético ≥100%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM