Agua, SupraSolv® GC, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hydrogen oxide
MQ100
1.02699.1000 1.02699.2500
1.02699.1000EA 55.6 EUR
1.02699.1000 1.02699.2500
Agua, SupraSolv® GC, Supelco®
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098