Sodio bromato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Bromato de sodio
87070.290EA 74.3 EUR
87070.290 87070.460
Sodio bromato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
Pto. de fusión: 381 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003476
Núm. CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %