Ácido glicolico 70% in water
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
85902.290EA 128 EUR
85902.290 85902.460
Ácido glicolico 70% in water
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Pto. Ebullición: 266
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04511