2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano (99:1) for GC derivatisation
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
BSTFA+TMCS (99:1)
B3402-25ML
B3402-5ML
B3402-100ML
TCIAB3402-25MLEA
84
EUR
TCIAB3402-25ML
TCIAB3402-5ML
TCIAB3402-100ML
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano (99:1) for GC derivatisation
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano
Formula:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ MW: 257.40 g/mol Pto. Ebullición: 142 °C (lit.) Pto. de fusión: –41 °C (lit.) Pto. de inflamación: 7 °C (lit.) |
Número MDL:
MFCD00008269 Núm. CAS: 25561-30-2 UN: 2924 ADR: 3 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
High boiling impurity of Silylation agent | to pass test |
Suitability for Melamine-analysis | to pass test |