Las balanzas de precisión VWR® Professional son ideales para usar en una amplia gama de tareas de pesaje de laboratorio, están diseñadas para emplearse en entornos multi-usuario (cada perfil de usuario tiene protección de contrasñea). Estas balanzas interactivas con base de datos interna para almacenar datos y métodos de secado, ayudan a mejorar la eficiencia y productividad. Todos los modelos profesionales tienen una pantalla táctil de 5” con menú en iconos, teclado táctil qwerty y una bandeja de acero inoxidable. Los modelos están configurados para GLP, almacenaje de pesadas, proyectos y datos de indentificación de usuarios, así como fecha y hora. La información BPL puede también imprimirse con resultados, con disponibilidad de impreso estadístico incluso sin una impresora estadística.
- Niveles de filtro seleccionables y el usuario puede seleccionar la unidad de medida que la balanza mostratá en la pantalla
- Los modelos con calibración automática interna (IncaL+) calibrarán usando un peso interno cuando el botón de CAL es pulsado, cuando la temperatura ambiente cambie y/o pase un determinado tiempo
- Fuerza de recuperación electromagnética o celdas de carga de alta resolución para medidas precisas
- Interfase de datos por USB o RS232 permite importar/exportar datos
- Ionizador integrado opcional en la parte trasera de la balanza
- Indicador con colores vivos para verificar el pesaje
- Fácil de operar y presenta diferentes idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español y portugués, diferentes usuarios pueden seleccionar diferentes preferencias, cada cuenta de usuario esta protegida por contraseña
Las funciones incluyen peso supendido, conteo de piezas, peso porcentual, verificación de peso, determinación de densidad, totalización y funciones estadísticas, formulación, textil (medición de hilos), función de carga máxima (pico), peso animal, base de datos interna para almacenar parámetros, configuraciones y fórmulas.
El usuario puede seleccionar tres opciones para modelos con calibración interna (denotada por una i” al final del nombre del modelo): La balanza se calibrará con un peso interno cuando se pulse la tecla CAL. La balanza se recalibrará automáticamente cuando la temperatura ambiente varíe y/o pase un determinado plazo de tiempo (IncaL+). El usuario puede elegir calibrar la balanza con un peso externo.
Models with pipette check function allow you to easily check the tolerances of pipettes in the laboratory following ISO 8655 directive procedures, or lets you define a standard operating procedure. These models have repeatability of 0,001 g and a stabilisation time of ≤2 seconds.
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. Los modelos verificados y aprobados cumplen con las normas armonizadas EN 45501.
Información para pedidos: Las balanzas con el sufijo D tienen un rango dual, el sufijo i denota calibración interna. Los modelos con sufico -C son suministradas con certificado de calibración de fábrica, el sufijo -M denota modelos con aprobación y verificación y el sufijo -P denota unidades con equipo de colección para calibración de pipetas. Los modelos con prefijo W indican protección contra corrientes de 3 puertas. Los modelos TP no tienen protección contra corrientes.
Información de suministro: Suministrada con cubierta de protección de plástico. Una amplia selección de accesorios incluyen impresora, software y conexión a PC por cable están disponibles y se deben adquirir por separado. Estas balanzas también estan disponibles con certificado de calibración.
Precaución: Nota: Las balanzas se suministran sin batería interna para cumplir con la regulación de transportes reciente. Una bateria recargable opcional (611-8684) puede pedirse para los modelos portátiles. Los siguientes modelos pueden trabajar con el paquete de batería externa (611-8684): 611-3688, 611-3689, 611-3690, 611-3692, 611-3695, 611-3698, 611-3701, 611-3703, 611-3704, 611-3706, 611-3826, 611-3827, 611-4339 y 611-4340.