N,N-Dimetilacetamida ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido acético dimetilamida
85910.320EA 132 EUR
85910.320 85910.460 85910.290
N,N-Dimetilacetamida ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-Dimetilacetamida
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Pto. Ebullición: 166,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
IR: 01-2119459339-27
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0,940 - 0,.942
Water ≤ 0.1 %