VWR® Micro Star 30, Microcentrífuga, alta velocidad, universal, ventilada
Proveedor: VWR Collection
521-2752EA 3100 EUR
521-2752 521-2753
VWR® Micro Star 30, Microcentrífuga, alta velocidad, universal, ventilada
Centrífugas Microcentrífugas
La centrífuga ventilada compacta Micro Star 30 es una centrífuga híbrida, económica, versátil y fácil de usar, que combina las funciones de una microcentrífuga de alta velocidad y una centrífuga multiusos. Esta centrífuga de funcionamiento silencioso aloja rotores para microtubos (24×1,5/2,0 ml), microplacas y tubos cónicos 15/50 ml, así como un rotor de 16 puestos para tubos de 5 ml y un rotor oscilante para seis tubos de recogida de sangre. Ideal para el uso en life Science, laboratorios de biotecnología y laboratorios clínicos.
  • Velocidad máxima: 31150 ×g (18000 rpm) para obtener
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo Micro Star 30 (521-2752) Micro Star 30 (521-2753)
Environmentally Preferable
Capacidad máx. 24×2 ml 6×50 ml (con rotor RA 6/50)
Velocidad máx., rotor angular 18000 min⁻¹ 18000 min⁻¹ (RA 24/2)
FCR máx., rotor angular 31150 ×g 31150 ×g (RA 24/2)
Velocidad 200 - 18000 min⁻¹ 200 - 18000 min⁻¹
Rampas de aceleración/frenado Niveles de 0 a 9/ niveles de 0 a 9 (0 - sin freno) Niveles de 0 a 9/ niveles de 0 a 9 (0 - sin freno)
Programas 100 100
Temporizador 10 s - 99,5 min o continuo (mantener) 10 s - 99,5 min o continuo (mantener)
Nivel de ruido ≤62 dB(A) a velocidad máxima ≤62 dB(A) a velocidad máxima
Detalles eléctricos 230 V ±10%, 50 / 60 Hz, 2 A 230 V ±10%, 50 / 60 Hz, 2 A
Consumo de energía 450 W 450 W
Ancho × Fondo × Alto 360×430×288 mm 360×430×288 mm
Peso 23,5 kg 22,5 kg