TEMPase Hot Start DNA polimerasa
Proveedor: VWR Chemicals
Las TEMPase Hot Start DNA Polimerasas de VWR® son polimerasas de una gran estabilidad que se caracterizan por una mayor especificidad, excelente sensibilidad y mejores resultados en comparación con las DNA polimerasas convencionales. Por todo ello, resultan adecuadas para la detección de objetivos de baja abundancia. Entre otros usos se incluyen análisis, amplificación de secuencias ricas en GC, PCR multiplex, PCR directa y qPCR. También hay disponibles TEMPase Hot Start DNA Polimerasa sin glicerol para la automatización y la liofilización.
El kit de molde rico en GC se ha diseñado específicamente para secuencias complejas ricas en GC. En combinación con TEMPase, los tampones de GC I y II favorecen una excelente planificación. El kit se ha diseñado para pruebas iniciales antes de usar una de las mezclas maestras GC-TEMPase 2X.
Información de suministro: Las TEMPase DNA Polimerasas de VWR® por lo general incluyen dos tampones diferentes, un tampón principal y un tampón combinado, adecuados para diferentes requisitos de PCR. El tampón principal (NH⁴⁺) ofrece una excelente señal de amplificación (alto rendimiento) y reduce la necesidad de optimizar la concentración de Mg²⁺ o la temperatura de hibridación en la mayoría de sistemas de cebador-molde. El tampón combinado es una mezcla de K⁺ y NH⁴⁺. Combina una elevada especificidad con un buen rendimiento del producto y gran tolerancia a la optimización de las temperaturas de hibridación del cebador y a las concentraciones de Mg²⁺ debido a su equilibrada fórmula de amonio-potasio. Cada tampón contiene 15 mM de MgCl₂ (1,5 mM en el volumen final). Se incluye más MgCl₂ en otro vial para facilitar la optimización.