VWR®, Toallitas para la limpieza de lentes, Grado 541
Proveedor: VWR Collection
111-5003EA 18.5 EUR
111-5003 111-5004
VWR®, Toallitas para la limpieza de lentes, Grado 541
Toallitas Toallitas y toallas desechables Papeles para limpiar lentes
Adecuado para la limpieza de diversas lentes ópticas como objetivos, binoculares, lupas, gafas, así como filamentos de fibra óptica.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²