VWR®, Papel Joseph, Grado 551
Proveedor: VWR Collection
111-5005EA 52 EUR
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Papel Joseph, Grado 551
Toallitas Toallitas y toallas desechables Toallitas de papel para tareas delicadas
Papel absorbente, adecuado para limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, pletinas del microscopio, botellas, y más.
Grosor: 0,07 mm
Peso: 25 g/m²