VWR® RC-10, Recirculadores para refrigeración
Proveedor: VWR Collection
462-0137EA 2580 EUR
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10, Recirculadores para refrigeración
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
Los recirculadores de VWR® son idóneos para su empleo con rotavapores, ya que aseguran unas condiciones de enfriamiento constantes y reproducibles y evitan gasto de agua corriente aumentando así el ahorro de costes. De diseño respetuoso con el medio ambiente, las unidades tienen un orificio de llenado en la parte superior y un grifo de desagüe en la posterior. Los refrigeradores, que cuentan con un depósito de acero inoxidable, funcionan con el refrigerante R134 y se pueden utilizar en un rango de temperatura ambiente de 15 a 32 °C.
  • El punto de ajuste de temperatura se puede establecer mediante las teclas del panel de comando (excepto en el modelo básico en el que el punto de temperatura ya está fijado a 7 °C)
  • El modelo doble puede enfriar dos ciclos de refrigeración conectadas directamente mediante las entradas y salidas dobles
  • Regule la temperatura del ciclo de refrigeración entre −10 y +40 °C (utilice una mezcla de agua y glicol (mezcla 70:30) para temperaturas inferiores a +5 °C).
  • Indicador en panel delantero para una perfecta visualización del nivel de líquidos
Flujo máx. (con contrapresión)/máx. presión (sin flujo):
RC-10 Basic 14 L/min, 0,4 bares.
RC-10 Digital 8 L/min, 0,6 bares.
RC-10 Duo 11 L/min, 1,0 bares.
Información de suministro: Las unidades básicas y digitales se suministran con conexiones de manguera de 2×8 mm de diámetro, 2× tuercas M 16×1, 2× manguera de PVC (1500 mm) y 2× abrazaderas de manguera, los modelos Duo tienen 4 conjuntos de estos componentes. Incluye cable de alimentación UE, UK y CH.
Precaución: Nota: capacidad de refrigeración a +15 °C
Fija