Solución para la determinación de tensioactivos aniónicos (formalmente conocido como bromuro de dimidio - azul de disulfina)
Proveedor: VWR Chemicals
191892HEA
130
EUR
191892H
191892H_T
Solución para la determinación de tensioactivos aniónicos (formalmente conocido como bromuro de dimidio - azul de disulfina)
Solución para la determinación de tensioactivos aniónicos (formalmente conocido como bromuro de dimidio - azul de disulfina)
Para uso en el método de dos fases para tensoactivos aniónicos
Prepare the working solution as follows:
Dilute 20 ml of stock solution with 200 ml distilled water and add 20 ml of 2.5 M sulphuric acid. Dilute to 500 ml with distilled water.
Precaución: Store tightly closed in a cool dry place.
Resultados test especificaciones
Suitability as indicator | Passes test |