Hipoclorito de sodio ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l bajo en bromo
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
230393LEA 91.5 EUR
230393L 230395N
Hipoclorito de sodio ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l bajo en bromo
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (NaOCl)(en el momento de llenado) 0,9 - 1,1 mol/l
Título (NaOH) 0,9 - 1,1 mol/l
Bromo Max. 20 ppm