Destilado ligero válido para uso en test de productos de petróleo por métodos IP y ASTM
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno
286735QEA 128 EUR
286735Q 28673LJ
Destilado ligero válido para uso en test de productos de petróleo por métodos IP y ASTM
Destilado ligero
Pto. Ebullición: 192…256 °C (760 mmHg Hg)
Densidad: 0,805 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C (copa cerrada)
Núm. CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8
IR: 01-2119484819-18
Order Now
Resultados test especificaciones
Aromatics (W/V) Max. 1.00 %
Distillation range (98 %) 185 - 280°C