Formalina salinizada, Gurr™ Histological Fixative
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
361367LEA 115 EUR
361367L 361368M
Formalina salinizada, Gurr™ Histological Fixative
Fijador para histología (Formalina salinizada)
CH₂O:NaCl (10:0.9)%
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 3334
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
pH (25°C) 3,5 - 4,5