Dextrano, M.W. ~ 150,000, en polvo
Proveedor: VWR Chemicals
381082MEA 223 EUR
381082M 381082M1
Dextrano, M.W. ~ 150,000, en polvo
Dextrano
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Número MDL: MFCD00130935
Núm. CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Apariencia White/almost white powder
Viscosidad intrínseca (37°C) 0,32 - 0,37
Pérdida por secado Max. 10,0 %
Rango de pH 4,0 - 7,0
Solubilidad en agua (1 %) Pasa test
Cenizas Max. 2,0 %