IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥98%
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: IPTG
437144NEA 554 EUR
437144N 437145X 43714BD
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥98%
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Un análogo químico de la galactosa que no puede ser hidrolizado por el enzima ß-Galactosidasa. El IPTG es un inductor del operón lac de E.coli que actúa fijando e inhibiendo el represor lac. Los genes controlados por la secuencia promotor/operador lac se expresan en niveles elevados en presencia de IPTG. Esencialmente libres de dioxano.
Formula: C₉H₁₈O₅S
Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109,5…110,5 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 98 %
Apariencia Polvo cristalino blanco
Espectro IR Pasa test
Rotación óptica específica (1 %; agua) -33 a -31 °
Dioxano Max. 1 ppm
Agua Max. 1 %