Saponina
Proveedor: VWR Chemicals
440914YEA 312 EUR
440914Y 44091NE
Saponina
Saponina
Densidad: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081981
Núm. CAS: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test
pH (5 %) 4 - 7
Surface tension (20°C; 0,1%; water) 30 - 60 mN/m