Tantalio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de Ta) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456102JEA
226
EUR
456102J
456104L
Tantalio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de Ta) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tántalo
Ta in H₂O tr. HF.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.