Patrón para control de calidad multi-elemental, ARISTAR® 1 para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456422WEA 556.2 EUR
456422W 456424B
Patrón para control de calidad multi-elemental, ARISTAR® 1 para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de multielementos
23 Elements 5% nitric acid solution with trace of HF.
23 Elementos 100 µg/ml :
As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Suministrado con certificado de análisis. Conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.