Patrón para control de calidad multi-elemental 2 en ácido nítrico dil. con trazas de ácido fluorhídrico ARISTAR® para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456432BEA
285.6
EUR
456432B
456434D
Patrón para control de calidad multi-elemental 2 en ácido nítrico dil. con trazas de ácido fluorhídrico ARISTAR® para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de multielementos
In 5% nitric acid solution with trace of HF.
7 Elementos : 50 mg/l Ag; 100 mg/l Al, B, Ba, Na; 1000 mg/l K; 500 mg/l Si
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.