Solución patrón 3, control de calidad, de varios elementos ARISTAR® para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
solución en ácido nitrico 5%.
15 Elementos 100 µg/ml :
Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.