Ácido fluorosilícico 31% en solución acuosa, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20313.291EA 83.8 EUR
20313.291
Ácido fluorosilícico 31% en solución acuosa, TECHNICAL
Ácido fluorosilícico
Formula: H₂F₆Si
MW: 144,09 g/mol
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00036289
Núm. CAS: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 31 %