Aleación de Devarda, en gránulos, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
20942.181EA 151 EUR
20942.181 20942.294
Aleación de Devarda, en gránulos, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Aleación de Devarda
Devarda's alloy is used as reducing agent in analytical chemistry for the determination of nitrates after their reduction to ammonia under alkaline.
  • For reduction reagent for total Nitrogen determination acc. Kjeldahl
  • For reduction of alkaline Chlorate solutions to Chloride
Devarda's alloy (CAS # 8049-11-4) is an alloy of aluminium (44% – 46%), copper (49% – 51%) and zinc (4% – 6%).
Pto. Ebullición: 906 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 490…560 °C
Densidad: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198176
Núm. CAS: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,02958