Éter monobutílico del dietilenglicol ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-(2-Butoxietoxi)etanol
23831.291EA 40.6 EUR
23831.291 23831.460
Éter monobutílico del dietilenglicol ≥98%, TECHNICAL
Éter monobutílico del dietilenglicol
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162.23 g/mol
Pto. Ebullición: 230.4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002881
Núm. CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Índice Merck: 13,01556
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Índice de refracción (20°C) 1.431 - 1.433