Florisil® 60-100 mesh para cromatografía
Proveedor: VWR Chemicals
24278.182EA 67 EUR
24278.182 24278.295 24278.230
Florisil® 60-100 mesh para cromatografía
Silicato de magnesio
Formula: MgO₃Si
Número MDL: MFCD00078249
Núm. CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test