Aceite de ricino, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
24667.290EA 179 EUR
24667.290 24667.368
Aceite de ricino, GPR RECTAPUR®
Aceite de ricino
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130746
Núm. CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Índice Merck: 13,01908
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility in methanol Passes test
Acid value Max. 1
Density (20/4) 0.950 - 0.970
Iodine value 80 - 95
Saponification value 170 - 190
Non-saponifiable matter Max. 0.8 %