Mezcla crómica, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
25333.247EA 81.9 EUR
25333.247 25333.327
Mezcla crómica, TECHNICAL
Mezcla crómica
Solución saturada de cromo (VI) óxido en H2SO4 al 95 %
Formula: CrO₃
MW: 99.99 g/mol
Núm. CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 3264
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test