Piedra pómez, en gránulos para análisis, lavada
Proveedor: VWR Chemicals
26398.293EA 93.7 EUR
26398.293 26398.362
Piedra pómez, en gránulos para análisis, lavada
Piedra pómez
Pto. de fusión: > 500 °C
Número MDL: MFCD00148147
Núm. CAS: 1332-09-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Metales pesados (como Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0,5 %
Soluble chlorides Max. 0,05 %