Arena de Fontainebleau, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
27460.295EA 32.6 EUR
27460.295 27460.364 27460.460
Arena de Fontainebleau, TECHNICAL
Arena de Fontainebleau
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test