di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
27874.295EA 201 EUR
27874.295 27874.410
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Número MDL: MFCD00002135
Núm. CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Alkalinity Max. 0.15 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Water 25 - 35 %
PO4 (Phosphate) Max. 0.1 %