Sodio hidrogenosulfito 50% (w/v) en solución acuosa, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hidrogenosulfito de sodio, Bisulfito sódico
28132.298EA 34.1 EUR
28132.298 28132.367
Sodio hidrogenosulfito 50% (w/v) en solución acuosa, TECHNICAL
Sodio hidrogenosulfito
Formula: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %