Almidón soluble, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Amilodextrina
28610.291EA
387
EUR
28610.291
28610.187
28610.234
Almidón soluble, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Almidón soluble
indicador de yodo en yodometría
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082026 Núm. CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Índice Merck: 13,08878 |
Resultados test especificaciones
Melting point | 129 - 133 °C |
Suited for iodine reagent | Passes test |