Bencetonio cloruro 0.004 mol/l, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
30497.293EA 36.3 EUR
30497.293 30497.327
Bencetonio cloruro 0.004 mol/l, AVS TITRINORM solución volumétrica
Bencetonio cloruro
Formula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Número MDL: MFCD00011742
Núm. CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST trazable Confirmado