Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) con mercurio (II) sulfato 80 g/l en solución de ácido sulfúrico, AVS TITRINORM solución volumétrica, para la medición de la DQO en agua
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
30891.295EA 41.4 EUR
30891.295 30891.420
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) con mercurio (II) sulfato 80 g/l en solución de ácido sulfúrico, AVS TITRINORM solución volumétrica, para la medición de la DQO en agua
Potasio dicromato
Conforme a la norma NFT 90-101
Formula: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Pto. Ebullición: >100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 398
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3289
ADR: 6.1 (8) II
Índice Merck: 12,07790
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0,03992 - 0,04008 mol/l
NIST trazable Confirmado