Anaranjado de metilo 0,04% en solución acuosa, TECHNICAL indicador de pH
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Metilnaranja
31720.292EA
49.38
EUR
31720.292
31720.230
Anaranjado de metilo 0,04% en solución acuosa, TECHNICAL indicador de pH
Anaranjado de metilo
- Zona de viraje: pH 3,1-4,4
Formula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327.34 g/mol Pto. Ebullición: 90 Pto. de inflamación: 38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007502 Núm. CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 Índice Merck: 13,06127 |
Resultados test especificaciones
Identificación | Pasa test |