Fenolftaleína 0,2% ethanolic solution, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
31724.295EA 73.8 EUR
31724.295 31724.295_T
Fenolftaleína 0,2% ethanolic solution, TECHNICAL
Fenolftaleína
  • Zona de viraje: pH 8,2-9,8
Formula: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Densidad: 0.884 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test