Azul de timol 0,04% ethanol, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
34300.234EA 61.2 EUR
34300.234 34300.234_T
Azul de timol 0,04% ethanol, TECHNICAL
Azul de timol
Zona de viraje: pH 8,0-9,6
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466.6 g/mol
Pto. de fusión: 221
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005869
Núm. CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,09541
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test